Merck
EP5490047001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-6-30, to hold, 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
to hold 6 x 17 x 116 - 123 mm
to hold 6 x 29.5 x 116 - 123 mm
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490047001 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)