Merck
EP5490042000
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-50-8-18, non aerosol tight, to hold, 8 x 10/18 mL round-bottome tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 8 x 10/18 mL round-bottome tubes
to hold 8 x 18 x 105 - 128 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490042000 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fixed angle rotor F-50-8-18 can hold a maximum of 8 x 10/18 mL round-bottomed tubes with diameter of 105 - 128 mm. It is not aerosol tight and is to be used with Eppendorf Concentrator Plus.
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)