Merck
EP5490037006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-40-18-19, non aerosol tight, to hold, 18 x 10 mL flat-bottom tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 18 x 10 mL flat-bottom tubes
to hold 18 x 19 x 66 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490037006 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG