Merck
EP5490030001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 48 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor (microtubes)
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490030001 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG