Merck
EP5427757007
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
S-24-11-AT, aerosol-tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, with lid and wind shield
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with lid and wind shield
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427757007 (Global)
パラメーター
12,700 rpm
16,050 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)