Merck
EP5427754008
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-48-11, aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427754008 (Global)
パラメーター
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Fixed angle rotor holds 48 x 1.5/2.0 mL tubes.
  • Features a QuickLock rotor lid for ergonomic lid locking.
  • The aerosol-tight lock facilitates safe centrifugation of hazardous samples.
  • Compatible with the 5430 and 5430R with serial numbers at or above 16,000.
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)