Key Documents
EP5427743006
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 1 x 90 - 110 mm tube, large rotor bore
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427743006 (Global)
パラメーター
7,129 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
13 mm
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG