Merck
EP5427735003
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (small), pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 1 x 9-15 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427735003
テクニック
centrifugation: suitable
穴サイズ
(small)
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG