Merck
EP5427716009
Eppendorf® Rotor F-35-6-30
incl. rotor lid and adapter
別名:
Centrifuge Rotor, Eppendorf Centrifuge Rotor, F-35-6-30 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
incl. rotor lid and adapter
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427716009
パラメーター
7,830 max. RCF (7,745 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
特徴および利点
  • Rotor can speed upto 7,745 x g (7,830 rpm)
  • Rotor for 6 x 15/50 mL conical or 12 x Vacutainer tubes
  • Supplied with adapter and rotor lid made of aluminum
  • Fixed angle rotor holds sample at 35°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)