特徴
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427712003
パラメーター
14,000 max. RCF (20,817 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5340/5430R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)