Merck
EP5427704000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
特徴
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
メーカー/製品名
5427704000
Eppendorf® 5427704000
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5430 R
for use with 5430
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)