Merck
EP5409712004
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-48-11, with rotor lid, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
with rotor lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409712004 (Global)
パラメーター
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5427R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)