Key Documents
EP5409708007
Rotor for Eppendorf® 5427R Centrifuge
FA-45-30-11, non aerosol-tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, with rotor lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol-tight
with rotor lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409708007 (Global)
パラメーター
14,000 rpm
20,800 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5427R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG