特徴
lid
to hold 12 x 5.0 mL Eppendorf Tube®
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5409700006 (Global)
パラメーター
14,000 rpm
20,600 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5427R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotors to fit Eppendorf 5427 R refrigerated centrifuge.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EP5409700006-1EA | 4061835079780 |