Merck
EP5392070020
Eppendorf(R) Plate Adapter HeatSealer S200
for 96 and 384 well plates, low profile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.15
特徴
for 96 and 384 well plates
low profile
メーカー/製品名
Eppendorf® 5392070020 (Global)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Hermetic Sealing, of multiwell plates
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG