Merck
EP5353040148
Tube Holders for Eppendorf® MixMate
new
to hold, 8 x 5-15 mL tubes
別名:
Racks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
特徴
to hold 8 x 5-15 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5353040148
詳細
Tube Holder 5/15 mL, for 8 x 5/15 mL conical tubes. For use with Eppendorf MixMate.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG