メーカー/製品名
Eppendorf® 5305000665
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Concentrator plus, cpl. system w. built-in diaphragm pump, w. junction for ex. devices (e.g. geldryer),w/o rotor,230V/50-60 with GB-plug
特徴および利点
230 V/50 – 60 Hz (GB)
- Comes in 3 system configurations Extremely quiet operation <50 dB(A)
- Chemical-resistant, maintenance-free PTFE diaphragm pump eliminates the need for changing pump oil
- Small footprint saves valuable bench space
- Wide variety of 15 different rotor options to accommodate tubes from 0.2 mL to 50 mL, microplates and PCR plates
- Motorless induction drive and chemical-resistant, stainless steel chamber for trouble-free operation
- Can be connected with most commercially available cold traps for use with vapors
- Coated lid with superior chemical resistance
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)