Merck
EP4966504000
Telescoping aspirating tube for Eppendorf® Varispenser® 2 / 2x
adjustable, L 125-240 mm, for 2/5/10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.01
特徴
adjustable
for 2/5/10 mL
メーカー/製品名
Eppendorf® 4966504000
L
125-240 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP4966504000-1EA4061835081035