Merck
EP4920612003
Eppendorf® Reference 2 Ejector sleeve
variable, size 2.5 μL, color code: dark gray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
color code: dark gray
variable
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 4920612003
サイズ
2.5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ejector sleeves for single channel pipettes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)