おすすめの製品
AC/DC入力
, universal plug set
特徴
adjustable
single-channel
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 4861000710
チップ容量
1-20 μL
バッテリー電源
lithium
色
light gray
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
<UL><LI>Multi-functional rocker with up is up and down is down functionality</LI><LI>Selection dial for quick and easy selection of functions</LI><LI>Self-explanatory color display without submenus and with ergonomic angle for optimal readability in every position</LI><LI>Spring-loaded tip cone for all pipettes up to 1,000 μL for minimal tip attachment forces helps to reduce stress</LI><LI>Powerful rechargeable battery for up to 8 hours work without the need for recharging</LI><LI>Separate power socket: Work can continue while charging</LI><LI>Adjustment to external conditions (e.g. geographic height, liquids with high density)</LI><LI>Lower part of pipette can be autoclaved to ensure decontamination</LI><LI>9 different languages: Chinese, Dutch, English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese and Spanish</LI><LI>Xplorer plus only: Individual programming, fixed volume settings, password protection, on/off switch, additional applications, display of service intervals</LI></UL>
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)