Merck
EP4430606005
Membranefilter for Easypet 4421 and Easypet 3
pore size 0.2 μm, sterile, PTFE, 1 set (5 pieces)
別名:
Filter membrane, Membrane separator, Pet filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104925
NACRES:
NB.24
物質
PTFE
無菌性
sterile
特徴
1 set (5 pieces)
メーカー/製品名
Eppendorf® 4430606005
ポアサイズ
0.2 μm
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)