Merck
EP3125000192
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 6, volume 120-1200 μL, cone distance 9-20 mm, dark green
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
dark green
特徴
no. of channels 6
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 3125000192
cone distance
9-20 mm
容量
120-1200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 6-channel
  • 120-1200μL
  • 9mm cone distance
  • Dark green
アプリケーション
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
特徴および利点
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)