Merck
EP022822179
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-50-8-18, non aerosol tight, (8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 8 x 10/18 mL round-bottom tubes
to hold 8 x 18 x 105 - 128 mm tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822179 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(8 x 10 mL - 18 mL round-bottom tubes (18 x 105-128 mm))
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG