Merck
EP022822144
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-24-12, non aerosol tight, (24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 24 x 12x67 - 100 mm tubes
to hold 24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822144 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(24 x 6.0/8.0 mL round-bottom tubes)
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG