Merck
EP022654101
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11-HS Rotor
aerosol-tight, FA-45-24-11-HS, 5430/5430R, aluminum, PTFE-coated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
物質
PTFE-coated
aluminum
特徴
aerosol-tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654101
適合性
5430/5430R
FA-45-24-11-HS
詳細
Rotor lid for FA-45-24-11-HS, aerosol-tight, aluminum, PTFE coated, for Centrifuge 5430/5430R
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)