Merck
EP022510070
Eppendorf® IsoRack Starter Set
IsoRack Starter Set for Flex Bucket
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022510070
関連するカテゴリー
詳細
IsoRack starter set for Flex bucket, 2 × IsoRack adapters, 2 × IsoRacks with lid, 2 × cool packs (0 °C IsoPack), for 0.5 mL and 1.5/2.0 mL reaction vessels
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)