物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022363719
テクニック
PCR: suitable
サイズ
0.5 mL
色
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our Safe Lock microtubes are designed to offer excellent centrifugation stability and optimized sealing properties and ensure your valuable samples remain safe and secure.
アプリケーション
Eppendorf® Safe-Lock microcentrifuge tubes are suitable for plasmid DNA recovery.
特徴および利点
チューブをパチンと閉め、閉じた状態に保ちます。上部は平らな筆記面で、サンプルをはっきりと識別します。
- The hinged safe-lock lid prevents the opening of the lid during storage and incubation
- Polypropylene provides high resistance to chemicals, high temperatures, and mechanical stress
- Manufactured without plasticizers, biocides, and slip agents
- Tight lid sealing prevents evaporation during long-term storage
- Large frosted lid and surface on the side for labeling
- Functions between -86 °C to 100 °C
- Autoclavable at 121°C for 20 min
- g-Safe®: Excellent centrifugation stability up to 30,000 × g prevents sample loss due to tube breakage and provides extra safety when working with hazardous samples
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)