物質
V-bottom clear wells
white polypropylene
包装
pkg of 240 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030628306
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize your sample recovery with Eppendorf LoBind Plates. Eppendorf LoBind Plates are designed with a special two-component polymer mix that creates a hydrophilic surface to ensure optimal sample recovery rates. These plates are specifically designed for research or sensitive testing methods where they enable excellent results due to less sample binding to the plate surface.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)