Merck
EP0030625900
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom black wells, PCR clean, pkg of 240 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
V-bottom black wells
white polypropylene
包装
pkg of 240 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030625900
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG