Merck
EP0030601700
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
別名:
Microplate 96/F
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.02
物質
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
RNase and DNase free
包装
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030601700
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
1.5 mL
サイズ
96 well
black wells
white border
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)