Key Documents
EP0030601670
Eppendorf® Microplate 96/V-PP, 96 wells
gray polypropylene, conical bottom white wells, PCR clean, pkg of 80 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
conical bottom white wells
gray polypropylene
無菌性
sterile; autoclaved
包装
pkg of 80 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030601670
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG