Merck
EP0030132882
Eppendorf® real-time PCR tube strips without caps
pack of 120 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
conical bottom
white tube
特徴
graduations: no
包装
pack of 120 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030132882
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.1 mL
詳細
  • White wells for better reflection.
  • High mechanical stability.
  • Extremely thin walls for optimal heat transfer.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)