Merck
EP0030128664
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 96 wells
green plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
物質:
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
サイズ:
96 wells
ウェルの最大容量:
150 μm
無菌性:
non-sterile
特徴:
skirt (Skirted)
物質
conical bottom colorless wells
green plate
polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
skirt (Skirted)
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030128664
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 wells
ウェルの最大容量
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates for confidence in every PCR assay. twin.tec plates offer purity, rigidity, color, and other simple, smart features can make your daily life a lot easier. The rigid polycarbonate frame works well in automation and high-throughput processes, and the different colors mean you can quickly organize the different steps of your workflow.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)