Merck
EP0030128540
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
red (wells colorless), pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
物質
polypropylene
red (wells colorless)
red wells
特徴
skirt
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030128540
テクニック
PCR: suitable
ウェルの最大容量
40 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG