Key Documents
EP0030128516
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
物質
conical bottom yellow wells
polypropylene
yellow plate
特徴
skirt
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030128516
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
ウェルの最大容量
40 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG