Merck
EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
物質:
colorless
colorless wells
polycarbonate
サイズ:
384 wells
有効容積:
40 μL
特徴:
skirt
物質
colorless
colorless wells
polycarbonate
特徴
skirt
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030128508
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
有効容積
40 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)