物質
cap (plug seal)
colorless tube
conical bottom
特徴
PCR clean
graduations: no
lid: no
neck thread Push fit
8 tube-strips, separate cap strip
包装
pack of 120 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030124901
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Eppendorf Fast PCR Tube Strips made of Polyethylene transfer heat faster than the tubes made of traditional plastics. The Fast PCR Tube Strips are particularly suited to scientists using Fast PCR Reagent Kits, scientists trying to speed up protocols or cyclers with high heating and cooling rates - such as the Eppendorf Mastercycler X50 family.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)