Key Documents
EP0030124820
Eppendorf® PCR tube strips, 0.1 mL
with cap strips, flat, 0.1 mL, PCR clean, capacity 0.1 mL, with Cap Strips, flat (10x12 strips), pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
特徴
PCR clean
with Cap Strips, flat (10x12 strips)
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030124820
キャパシティ
0.1 mL
0.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes
  • Easily adaptable for automation
  • Sealable using flat or domed strip-lids
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG