Merck
EP0030124537
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.5 mL, pack of 500 ea
別名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.11
物質
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread Push fit
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030124537
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Eppendorf® PCR tubes of 0.5 mL capacity are accessories for sample handling.
  • Etched lid for labeling.
  • Tight sealing.
  • Easy to open.
  • For use with all thermal cyclers with 0.5 mL block format.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)