Merck
EP0030122216
Eppendorf® Protein LoBind Tubes
capacity 15 mL, PCR clean, pack of 200 ea
別名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
colorless tube
conical bottom
screw top cap
white cap
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
graduations
neck thread External thread
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030122216
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
15 mL
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Preparation or storage of protein, peptide or antibody samples.
  • Enzymatic assays – the hydrophilic surface reduces denaturation when it comes into contact with the tube inner wall.
  • Prevention of sample loss during storage of virus stock solutions.
  • Storage of cell suspensions.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP0030122216-200EA4022536207346