物質
cap (snap cap)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
transparent polypropylene
無菌性
sterile
特徴
graduations
neck thread Push fit
conical shaped bottom with hinged lid
包装
pack of 200 pieces (10 x 20 ea)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030119487
パラメーター
25,000 × g
キャパシティ
5.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf Tubes are the perfect option for working with medium-sized sample volumes!
- Maximum safety and stability for centrifugation up to 25,000 × g
- Conical bottoms
- Easier processing of samples up to 5.0 mL
- Higher yields in DNA isolation, prep of mastermixes and buffers, and safe cell and tissue lysis
- Transparent polypropylene, free of plasticizers, biocides or mold release agents
- Hinged lid for minimized sample evaporation during storage and incubation in a wide range of temperatures from -86°C to 80°C
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)