Merck
EP0030108310
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 5.0 mL, PCR clean, pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
別名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.11
物質
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
neck thread Push fit
包装
pack of 200 ea (4 bags of 50 ea)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030108310
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
5.0 mL
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Maximize nucleic acid recovery. Eppendorf LoBind Tubes signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules. The ideal solution for sample preparation and long-term storage of your precious nucleic acids
特徴および利点
Signifcantly reduce sample-to-surface binding to ensure maximal recovery of DNA and RNA molecules
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)