特徴
protein
包装
pkg of 100 tubes (2 bags of 50 tubes)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030108302
測定範囲
5.0 mL
色
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Eppendorf® Protein LoBind microcentrifuge tubes are made of high-quality chemically resistant polypropylene (PP).
- LoBind material ensures minimized sample-to–surface binding for optimal product recovery.
- PCR clean purity grade - Free from detectable human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors.
- Silicone-free tubes to minimize the risk of sample interference.
- Features an ergonomic lid to prevent evaporation.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)