Merck
EP0030089871
Eppendorf® Combitips advanced® pipette tips, Forensic DNA Grade
blue, pack of 100 ea (individually wrapped)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
blue
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030089871
最大容量
5 mL
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Eppendorf® Combitips® Advanced pipette tips, Forensic DNA Grade are suitable for:
  • DNAextraction
  • sample processing
  • polymerase chain reaction (PCR) setup
特徴および利点
  • Eppendorf® Forensic DNA Grade consumables exemplify the highest quality and performance.
  • The test parameters and sensitivity levels correspond to the requirements of the ISO18385 standard and are subject to strict controls.
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and PCR inhibitor
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)