物質
turquoise
無菌性
non-sterile
包装
pack of 120 ea (5 racks x 24 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030071654
L
165 mm
容量
0.5—10 mL
有効容積
0.5-10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
epT.IPS pipette tips are the perfect addition to your Eppendorf pipettes! The ergonomically designed cone geometry not only enables a complete seal, but also minimal insertion and ejection forces. These pipette tips meet the requirements of EN ISO 8655 and can also be used with pipettes from other manufacturers.
アプリケーション
LIQUID HANDLING
特徴および利点
Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
Modern slim rack design with reclosable lid
Improved sustainability through 35 % lower polypropylene consumption per rack
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)