Merck
EP0030048385
Sigma-Aldrich
Eppendorf® 7 Adapter for Combitips 25ml and 50ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
特徴
for Combitips 25 mL and 50 mL, Biopur(R)
包装
pack of 7 ea (individually blister-wrapped)
メーカー/製品名
0030048385
Eppendorf®
詳細
Biopur quality
アプリケーション
Liquid handling
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG