Merck
EP0030010027
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (0.2-20 μL), L (40 mm), medium gray Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
colorless
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
DNase free
individually wrapped
包装
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030010027
L
(40 mm)
最大容量
20 μL
容量
(0.2-20 μL)
medium gray Tray
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EP0030010027-100EA4022536201832