esiRNA cDNA標的配列
CCGAAAAAGACAAAGTCAACTGTTCATTTTATTTCAAAATCGGAGCATGTCGTCATGGAGACAGATGTTCTCGGTTGCACAATAAACCAACCTTTAGCCAGACCATTGCCCTCTTGAACATTTACCGTAACCCTCAAAACTCTTCCCAGTCTGCTGACGGTTTGCGCTGTGCTGTGAGCGACGTGGAGATGCAGGAGCACTATGATGAGTTCTTTGAGGAAGTCTTCACTGAGATGGAAGAGAAGTACGGGGAAGTCGAGGAGATGAACGTCTGCGACAACCTAGGGGACCACCTGGTGGGGAACGTGTATGTCAAGTTTCGACGTGAGGAGGATGCAGAGAAAGCCGTGATCGACTTGAATAACCGTTGGTTTAATGGACAGCCGATCCATGCAGAGCTGTCCCCAGTAACTGACTTCAGGGAAGCCTGCTGCCGCCAGTATGAAATGGGAGAGTGCACAAGAGGGGGCTTCTGCAACTTCATGCATTTGAAGCCCATCTCAAGAGAGC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... U2AF1(108121) , U2af1(108121)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jan Code
EMU188011-20UG:
EMU188011-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EMU188011-20UG | 4061828744381 |
EMU188011-50UG | 4061828693436 |