Key Documents
EMU062121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fkbp1a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GGGATGCTTGAAGATGGAAAGAAATTTGATTCCTCTCGGGACAGAAACAAGCCTTTTAAGTTTACACTAGGCAAGCAGGAGGTGATCCGAGGCTGGGAGGAAGGGGTAGCCCAGATGAGTGTGGGTCAGAGAGCCAAACTGATAATCTCCTCAGACTATGCCTATGGAGCCACCGGGCACCCAGGCATCATCCCACCACATGCCACTCTTGTTTTTGATGTGGAGCTTCTAAAACTGGAATGACAGAAGTGGCCTCCTCCCTTAGCTCTGCACGTGGATCTGCCATGGAGGAATCTGGTACCTCCAGATGGGTGCACATGAATCCATGGGGAGCTCTTCCTGACGTCCCACCACCCTTTGTATAAACACCCACCCGACTGAATGTGTTCCGTCACTCAGCTTTG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C