esiRNA cDNA標的配列
TGACTGTCTTCCTGCTGGTGATTGAGGAAATTATACCGTCATCTTCCAAAGTCATACCTCTGATCGGGGAGTACTTGGTGTTCACCATGATCTTCGTGACCCTATCCATTATGGTGACTGTCTTTGCCATCAACATCCACCACCGCTCTTCTTCCACACACAATGCTATGGCGCCGTGGGTTCGTAAGATATTTCTCCACAAGCTTCCCAAACTGCTCTGCATGAGAAGTCATGCCGATAGGTACTTCACTCAGAGAGAAGAAGCCGAGAAAGACGGTGGACCTAAATCTCGGAATACTTTGGAGGCCGCGCTCGATTGCATTCGCTACATCACGAGACACGTAGTGAAAGAGAACGACGTCCGCGAGGTTGTTGAAGATTGGAAATTCATAGCCCAAGTTCTCGATCGGATGT
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CHRNA5(110835) , Chrna5(110835)